Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Artikelnummer. p-200000175
Størrelse:
5 l
20 l
Artikelnummer. 17860265
Brand: Christeyns™ C60423
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phago'Surf 2D er en koncentreret væske beregnet til rengøring og desinfektion af gulve, overflader og materialer i højrisikomiljøer.
  • Effektivt rengøringsmiddel og bredspektret desinfektionsmiddel (bakteriedræbende, gærdræbende, svampedræbende, tuberkulocid og aktiv på vira)
  • Kræver skylning på overflader, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer (i overensstemmelse med dekret af 8. september 1999)
  • Biocidprodukt registreret i TP2 TP3 og TP4
  • Hurtigttørrende, stribefri
  • Ingen duft
  • 'Fødevarekontakt' produkt
Tekniske data
Produkttype Desinficerende rengøringsmiddel
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH Neutral
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 dåser
Størrelse 5 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGOSURF 2D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury