Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Artikelnummer. 17850265
Skift visning
Størrelse:
5 l
20 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17850265 20 l
17860265 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17850265 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C60425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    1364.35 DKK / 20 L
    Spare 200.65 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Phago'Surf 2D er en koncentreret væske beregnet til rengøring og desinfektion af gulve, overflader og materialer i højrisikomiljøer.
  • Effektivt rengøringsmiddel og bredspektret desinfektionsmiddel (bakteriedræbende, gærdræbende, svampedræbende, tuberkulocid og aktiv på vira)
  • Kræver skylning på overflader, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer (i overensstemmelse med dekret af 8. september 1999)
  • Biocidprodukt registreret i TP2 TP3 og TP4
  • Hurtigttørrende, stribefri
  • Ingen duft
  • 'Fødevarekontakt' produkt
Tekniske data
Produkttype Desinficerende rengøringsmiddel
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH Neutral
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1 dåse
Størrelse 20 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGOSURF 2D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury