Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Spray DM
Artikelnummer. 16612734
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16612734 5 l
1 options
Artikelnummer. 16612734 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 60414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    422.34 DKK / Pakke med 2
    Spare 60.66 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Phago'Spray DM desinfektionsmiddel kan prale af bredspektret effekt på rotavirus på 5 minutter.
  • Professionelt desinficerende rengøringsmiddel til desinfektion af overflader i højrisikomiljøer
  • Kan bruges som spray på vægge, lofter og møbler på pleje- og operationsafdelinger
  • Kan også bruges til påføring på en engangsklud til hurtig desinfektion af små møbler, vogne, udvendige overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og små overflader tæt på patienten
  • Brugsklar
  • Inkluderer dyse med to positioner (spray- og stoppiktogrammer)
  • Til brug i skum eller spray
Tekniske data
Produkttype Desinficerende rengøringsmiddel
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH Neutral
Duft Original
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 dåser
Størrelse 5 L
Volumen (metrisk) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • phago'spray DM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,