Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
Artikelnummer. p-200000180
Duft:
Frisk duft
Uparfumeret
Størrelse:
750 ml
5 l
Artikelnummer. 16475940
Brand: Christeyns™ 65049
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phago'Spray DASR 70 is a hydroalcoholic disinfectant for the disinfection of hands, surfaces, equipment and furniture.
  • Can be used in application on a single-use cloth for the rapid disinfection of small furniture, trolleys, external surfaces of non-invasive medical devices (operating table, operating light, monitors, cables and connectors, stethoscopes, reflex, blood pressure monitors) and small surfaces close to the patient
  • Can be used, without rinsing, on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs (table, worktop, trays, meal trolley, slicers, choppers, knives, etc.)
  • Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
  • Food contact, without rinsing
  • No streaks or residue on drying
  • Ecocertified
Tekniske data
Produkttype Alcohol-based Surface Disinfectant
Farvekodet No
Form Clear Liquid
pH Neutral
Duft Frisk duft
Sterilitet Non-sterile
Mængde 6 Bottles
Størrelse 750 ml
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol