Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
Duft:
Frisk duft
Uparfumeret
Størrelse:
750 ml
5 l
Beskrivelse
- Can be used in application on a single-use cloth for the rapid disinfection of small furniture, trolleys, external surfaces of non-invasive medical devices (operating table, operating light, monitors, cables and connectors, stethoscopes, reflex, blood pressure monitors) and small surfaces close to the patient
- Can be used, without rinsing, on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs (table, worktop, trays, meal trolley, slicers, choppers, knives, etc.)
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Food contact, without rinsing
- No streaks or residue on drying
- Ecocertified
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Alcohol-based Surface Disinfectant |
| Farvekodet | No |
| Form | Clear Liquid |
| pH | Neutral |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 2 Cans |
| Størrelse | 5 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- phago'spray DM
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,