Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Spore desinficerende rengøringsmiddel
Artikelnummer. 17870265
Skift visning
Størrelse:
750 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17870265 5 l -
17860255 750 ml 4.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17870265 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C65007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 DKK
    633.44 DKK / 10 L
    Spare 93.56 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Phago'Spore er et desinficerende rengøringsmiddel til alle overflader, inklusive overfladerne på ikke-invasivt medicinsk udstyr. Phago'Spore er formuleret af et aktivt stof (pereddikesyre), der garanterer bredspektret mikrobiologisk effektivitet og samtidig sikre respekt for miljøet gennem dets biologiske nedbrydelighed til eddikesyre, ilt og vand.
  • Klar til brug
  • Baktericide, fungicide, virucidale og sporicide (aktive i 10 min. på C. difficile og i 5 min. på Norovirus)
  • TP02, TP04 biocid
  • Miljøvenlig (aktivt stof: pereddikesyre)
  • 'Fødevarekontakt'-produkt (i overensstemmelse med dekretet af 8. september 1999), hvis det bruges sammen med skylning
  • Tæt skumsprøjtehoved for at forhindre aerosoldannelse og beskytte brugeren
Tekniske data
Produkttype Sporicid/desinfektionsmiddel
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 2,1 til 2,3
Duft Frisk duft
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 dåser
Størrelse 5 l