Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Soft desinfektionsmiddel
Artikelnummer. p-200000177
Produkttype:
Desinficerende opløsning
Desinficerende overfladespray
Størrelse:
750 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17821135
Brand: Christeyns™ C65004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Phago'Soft er et desinfektionsmiddel til alle høje overflader, glasoverflader og skærme. Den er også kompatibel med rustfrit stål.
  • Klar til brug
  • Øko-certificeret
  • Godkendt til fødevarekontakt
  • Aktivt stof (pereddikesyre) garanterer bredspektret mikrobiologisk effektivitet, mens det minimerer dets miljøpåvirkning gennem dets nedbrydning til eddikesyre, ilt og vand
Tekniske data
Produkttype Desinficerende overfladespray
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 3 til 3,7
Duft Frisk duft
Sterilitet Ikke steril
Mængde 6 monterede sprayflasker
Størrelse 750 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGOSOFT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen peroxide