Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Soft desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 17831135
Produkttype:
Desinficerende opløsning
Desinficerende overfladespray
Størrelse:
750 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
Artikelnummer. 17831135
Brand: Christeyns™ C65006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phago'Soft er et desinfektionsmiddel til alle høje overflader, glasoverflader og skærme. Den er også kompatibel med rustfrit stål.
  • Klar til brug
  • Øko-certificeret
  • Godkendt til fødevarekontakt
  • Aktivt stof (pereddikesyre) garanterer bredspektret mikrobiologisk effektivitet, mens det minimerer dets miljøpåvirkning gennem dets nedbrydning til eddikesyre, ilt og vand
Tekniske data
Produkttype Desinficerende opløsning
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 3 til 3,7
Duft Frisk duft
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 dåser
Størrelse 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10LT PHAGOSOFT 5LT EcoCert (2X5LT)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, hydrogen peroxide, acetic acid