Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Soft desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 17821135
Skift visning
Produkttype:
Desinficerende opløsning
Desinficerende overfladespray
Størrelse:
750 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Størrelse Pakningsstørrelse
17821135 Desinficerende overfladespray 750 ml 4.5 L
17831135 Desinficerende opløsning 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17821135 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C65004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    326.92 DKK / 4.5 L
    Spare 48.08 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Phago'Soft er et desinfektionsmiddel til alle høje overflader, glasoverflader og skærme. Den er også kompatibel med rustfrit stål.
  • Klar til brug
  • Øko-certificeret
  • Godkendt til fødevarekontakt
  • Aktivt stof (pereddikesyre) garanterer bredspektret mikrobiologisk effektivitet, mens det minimerer dets miljøpåvirkning gennem dets nedbrydning til eddikesyre, ilt og vand
Tekniske data
Produkttype Desinficerende overfladespray
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 3 til 3,7
Duft Frisk duft
Sterilitet Ikke steril
Mængde 6 monterede sprayflasker
Størrelse 750 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGOSOFT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide