Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS sæbe
Artikelnummer. p-200000168
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Mængde:
12 flasker
12 luftfrit monterede pumpeflasker
20 firkantede pumpeflasker
Artikelnummer. 16618482
Brand: Christeyns™ C65087
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phago'Derm Sensitive SPS Soap er beregnet til enkel vask af hænder og underarme ved intensiv brug. Det bevarer hudens beskyttende barriere og giver en følelse af komfort.
  • Does not dry out the skin, even with frequent use
  • Hypoallergenic (formulated to minimize allergic reactions)
  • Suitable for washing children under 36 months and pregnant/breastfeeding women
  • Suitable for patient washing and preoperative showering
  • Good cleaning power
  • High rinsability
  • Hydrating potential for 30 min.
Tekniske data
Produkttype Hand Soap
Farve Colorless
Form Foam
Mængde 20 firkantede pumpeflasker
Volumen (metrisk) 500 ml