Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS sæbe
Artikelnummer. 17810265
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Mængde:
12 flasker
12 luftfrit monterede pumpeflasker
20 firkantede pumpeflasker monteret
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
17810265 1000 ml 12 luftfrit monterede pumpeflasker
16618482 500 ml 20 firkantede pumpeflasker monteret
17850245 1000 ml 12 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17810265 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C65085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    477.73 DKK / 12 L
    Spare 74.27 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Phago'Derm Sensitive SPS Soap er beregnet til enkel vask af hænder og underarme ved intensiv brug. Det bevarer hudens beskyttende barriere og giver en følelse af komfort.
  • Udtørrer ikke huden, selv ved hyppig brug
  • Hypoallergen (formuleret til at minimere allergiske reaktioner)
  • Velegnet til vask af børn under 36 måneder og gravide/ammende
  • Velegnet til patientvask og præoperativt brusebad
  • God rengøringsevne.
  • Høj skylleevne
  • Hydraterende potentiale i 30 min.
Tekniske data
Produkttype Håndsæbe
Farve Farveløs
Form Skum
Mængde 12 luftfrit monterede pumpeflasker
Volumen (metrisk) 1000 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.