Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm ren sæbe
Artikelnummer. 17860245
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17860245 1 l
16873083 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17860245 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C65074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    494.70 DKK / 12 L
    Spare 72.30 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Phago'Derm Pure er beregnet til enkel vask af hænder og underarme ved intensiv brug.
  • Også velegnet til patientvask og præoperativt brusebad
  • Anbefales til følsom og reaktiv hud
  • Firkantet flaske med monteret pumpe
Tekniske data
Produkttype Hånddesinfektionsgel
Farve Farveløs
Form Væske
Mængde 12 luftløse flasker
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGO'SANIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside