Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm ren sæbe
Artikelnummer. 16873083
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16873083 500 ml
17860245 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16873083 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 65072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 DKK
    430.71 DKK / Pakke med 20
    Spare 62.29 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Phago'Derm Pure er beregnet til enkel vask af hænder og underarme ved intensiv brug.
  • Også velegnet til patientvask og præoperativt brusebad
  • Anbefales til følsom og reaktiv hud
  • Firkantet flaske med monteret pumpe
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Farveløs
Form Væske
Mængde 20 flasker
Volumen (metrisk) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14