Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Håndsæbe
Artikelnummer. 17870245
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Mængde:
12 luftløse flasker
20 firkantede pumpeflasker
25 monterede pumpeflasker
Artikelnummer. 17870245
Brand: Christeyns™ C65120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phago'Derm ASEPT er en desinficerende rensende skumsæbe, specielt formuleret til hygiejnisk håndvask før enhver aseptisk procedure (indsættelse af katetre osv.) og systematisk før og efter enhver kontakt med en patient eller kontaminerende materiale.
  • Formula keeps epidermis soft, even in the event of frequent washing
  • Enriched with glycerin
  • Specially formulated for the medical, food and institutional sectors
Tekniske data
Produkttype Anti-bacterial Foaming Hand Soap
Farve Light Beige
Form Foam
Mængde 20 firkantede pumpeflasker
Volumen (metrisk) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGO'DERM ASEPT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropanol, 1-Propanaminium