Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Håndsæbe
Artikelnummer. 17830265
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Mængde:
12 luftløse flasker
20 firkantede pumpeflasker monteret
25 monterede pumpeflasker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
17830265 1000 ml 12 luftløse flasker
17870245 500 ml 20 firkantede pumpeflasker monteret
17880245 1000 ml 25 monterede pumpeflasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17830265 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. C65122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1243.05 DKK / 12 L
    Spare 181.95 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Phago'Derm ASEPT er en desinficerende rensende skumsæbe, specielt formuleret til hygiejnisk håndvask før enhver aseptisk procedure (indsættelse af katetre osv.) og systematisk før og efter enhver kontakt med en patient eller kontaminerende materiale.
  • Formlen holder epidermis blød, selv ved hyppig vask
  • Beriget med glycerin
  • Specielt formuleret til medicinal-, fødevare- og institutionssektoren
Tekniske data
Produkttype Antibakteriel skummende håndsæbe
Farve Lys beige
Form Skum
Mængde 12 luftløse flasker
Volumen (metrisk) 1000 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGO'DERM ASEPT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol