Få mere at vide
Magle Life Sciences™ Phadebas™ Amylase testtabletter (5 x 100)
Shop alle Magle Life Sciences produkterBeskrivelse
- Til en bred vifte af anvendelser inden for områder, herunder fødevareindustrien, bioteknologi og rengøringsmidler.
- Denne test har været på markedet i over 35 år og er veldokumenteret i den videnskabelige litteratur.
- Indeholder brugsanvisninger på engelsk, fransk, spansk og tysk.
- Indeholder en batch-standardkurve til kvantitativ vurdering.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | BestemmendeΑ -amylase aktivitet |
| Mængde | 5 x 100 tabletter |