Få mere at vide
PHA-reagenskvalitet
Artikelnummer. 13215729
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13215729 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 13215729 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. R30852701
 Begrænset vare
På lager
Lette cytogene undersøgelser af kromosomer ved at stimulere den mitotiske deling af lymfocytter med dette reagens.
Facilitere cytogene undersøgelser af kromosomer ved at stimulere den mitotiske deling af lymfocytter, der opretholdes i et cellekultursystem med Thermo Scientific™ Remel™ PHA-reagenskvalitet. Phytohæmagglutinin (PHA) er universelt effektiv og bekvem stimulans af lymfocytter fra mange dyrearter. Den udbredte popularitet af perifer blodkultur som et middel til kromosomanalyse har i høj grad været afhængig af denne egenskab.
Bruge Remel Phytohæmagglutinin til at stimulere mitotisk deling af lymfocytter, der opretholdes i et cellekultursystem og lette cytogene undersøgelser af kromosomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Phytohæmagglutinin (reagenskvalitet)
CE-mærke Ja
Type PHA
Inkluderer 1 flaske Phytohæmagglutininer (reagenskvalitet)
Mængde 5 ml
Arter Dyr