missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PHA-793887, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| CAS | 718630-59-2 |
| Molekylær formel | C19H31N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | PHA-793887, 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N5O2/c1-12(2)10-15(25)20-17-14-11-24(19(3,4)16(14)21-22-17)18(26)13-6-8-23(5)9-7-13/h12-13H,6-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22,25) |
| SMIL | CC(C)CC(=O)Nc1n[nH]c2c1CN(C(=O)C3CCN(C)CC3)C2(C)C |
| IUPAC navn | N-[6,6-dimethyl-5-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)-1,4-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]-3-methylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.48 |
| Formel vægt | 361.2478 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?