Få mere at vide
PHA-680632, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486287 5 mg -
16459976 50 mg -
16454676 100 mg 100mg
16443568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101785mg
MedChemExpress PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PHA-680632
Fysisk form Solid
CAS 398493-79-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H35N7O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.81 mM)
SMIL O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=O)C1)NC5=C(C=CC=C5CC)CC
Molekylvægt (g/mol) 501.62
Formel vægt 501.62
Procent renhed 98.01%