Få mere at vide
PHA-665752, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484398 10 mg
16480717 50 mg
16445296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11107
MedChemExpress PHA-665752 is a selective, ATP-competitive, and active-site inhibitor of the catalytic activity of c-Met kinase (Ki=4 nM; IC50=9 nM). PHA-665752 exhibits >50-fold selectivity for c-Met compared with a panel of diverse tyrosine and serine-threonine kinases. PHA-665752 induces apoptosis and cell cycle arrest, and exhibits cytoreductive antitumor activity.
PHA-665752 is a selective, ATP-competitive, and active-site inhibitor of the catalytic activity of c-Met kinase (Ki=4 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PHA-665752
CAS 477575-56-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34Cl2N4O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (77.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(NC(/C=C2C(NC3=C\2C=C(C=C3)S(=O)(CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=O)=O)=C1C)C)N5[C@H](CCC5)CN6CCCC6
Molekylvægt (g/mol) 641.61
Formel vægt 641.61
Procent renhed 96.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.