missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PHA 543613 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084112
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084112 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3092/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective α7 nAChR agonist

Potent α7 nAChR agonist that displays selectivity over α3β4, α1β1γδ, α4β2 and 5-HT3 receptors. Positively influences sensory gating and memory in in vivo models of schizophrenia. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PHA 543613 hydrochloride
CAS 478149-53-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H18ClN3O2
Formel vægt 307.78
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 307.778
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.