Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE-ledadapter
Artikelnummer. 10271852 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Keglestørrelse:
19/26
29/32
34/35
Ledstørrelse:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10271852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-fugeadaptere er fedtfrie og skaber højvakuumtætninger til standard koniske slebne glassamlinger.
  • Fedtfri
  • Højvakuumtætninger til standard tilspidsede glassamlinger
  • Betydelig skulder for nem håndtering og gentagen brug
  • Høj vakuumydelse (lækagehastighed er mindre end 1 x 10 -4 toor, liter, sek. -1 ) opnås ved brug af tværgående tætningsringe.
  • Brug op til 280 °C
Tekniske data
Mængde 1 hver
Type PTFE-ledadaptere
Keglestørrelse 34/35
Ledstørrelse 19/26
Standard konusled nr NS 19/26, NS 34/35