Få mere at vide
Testo™ 206-pH3 pH/temperatur måleinstrument
Område (pH):
0 til 14
Beskrivelse
- Ekstern pH-sonde kan tilsluttes til fleksibel brug
- Automatisk endelig værdigenkendelse
- Robust og vandtæt takket være TopSafe™ med IP68
- Automatisk temperaturevaluering, hvis en sonde med temperaturføler er tilsluttet
- BNC interface
- Ideel til udendørs brug eller under hårde industrielle forhold
- Forsynet med bælte/vægholder og beskyttelseskuffert
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2 målinger i sekundet |
| Inkluderer | Bælte/vægbeslag |
| Datastyringsdetaljer | BNC |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 80 °C (afhængig af den anvendte pH-sonde) |
| Display Type | LCD |
| IP-vurdering | IP-68 |
| Dimensioner (L x B x H) | 197 x 33 x 20 mm |
| Vægt (metrisk) | 69 g |
| Materiale | ABS-plast |
| Vis mere |