Få mere at vide
Testo™ 206-pH2 pH-meter
Artikelnummer. 10011262
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Artikelnummer. Område (pH)
10011262 0 til 14
1 options
Artikelnummer. 10011262 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0563 2066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5102.09 DKK
    3272.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1829.66 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ideel til måling af pH-værdien af halvfaste medier, tyktflydende og proteinholdige fødevarer og vandblandede faste kølesmøremidler.
  • Temperaturmålinger med integreret temperaturføler mulig
  • Vedligeholdelsesfri gelelektrolyt
  • Sættet indeholder væsentligt tilbehør såsom kalibreringsdoseringsflasker, TopSafe™ beskyttelseskuffert, aluminiumskuffert mv.
  • Ideel til brug i laboratorier, fødevareindustrien og andre
  • Vandtæt, ekstremt holdbar og ufølsom over for snavs
  • Ideel til at udføre 1, 2, 3-punkts kalibreringer
  • Inkluderer automatisk slutværdigenkendelsesfunktion
Tekniske data
Oversigt 2 målinger i sekundet
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til °60 C (Kortvarig til 80 °C Maks. 5 min.)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
IP-vurdering IP68
Dimensioner (L x B x H) 197 x 33 x 20 mm
Vægt (metrisk) 69 g
Materiale ABS-plast
Kanaler 2
Batteritype 1 x CR2032
Batterilevetid 80 timer. (Auto-sluk efter 10 min.)