Få mere at vide
Testo™ pH/temperaturmåler 206-Ph1
Beskrivelse
Med vægholder og TopSafe gelopbevaringshætte 197 mm x 33 mm 20 mm 0 til 14 pH 0 C °til 60 °C håndholdt til væsker Testo
Tekniske data
Tekniske data
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0°C to 60°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 197 x 33 x 20 mm |