Få mere at vide
Testo™ pH/temperaturmåler 206-pH1 Startsæt
Artikelnummer. 10204632
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Artikelnummer. Område (pH)
10204632 0 til 14
1 options
Artikelnummer. 10204632 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0563 2065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3396.75 DKK
    2410.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 986.02 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alt det nødvendige for at begynde at måle temperatur og pH-værdi i væsker såsom drikke- eller opvarmningsvand.
  • Ideel til at måle pH-værdien af væsker
  • Temperaturmåling er mulig takket være den integrerede temperatursonde
  • Robust og vandtæt takket være TopSafe™ beskyttende etui med IP68
  • Sættet indeholder væsentligt tilbehør såsom kalibreringsdoseringsflasker, aluminiumskuffert, opbevaringshætte osv.
  • Præcis, hurtig temperaturkompensation
  • Vedligeholdelsesfri, lækagesikker og ufølsom takket være gelelektrolyt
  • Dobbeltvægget membran af pH-sonde
  • Samtidig visning af pH- og temperaturmålinger
Tekniske data
Oversigt 2 målinger i sekundet
Inkluderer Opbevaringslåg med gel, 2 kalibreringsflasker hver 250mL, beskyttende etui af TopSafe™ , bælte/vægbeslag, aluminiumskasse
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til °60 C (Kortvarig til 80 °C Maks. 5 min.)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
IP-vurdering IP68
Dimensioner (L x B x H) 197 x 33 x 20 mm
Vægt (metrisk) 69 g
Materiale ABS-plast
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Kanaler 2
Batteritype 1 x CR2032
Batterilevetid 80 timer. (Automatisk sluk efter 10 min.)