Få mere at vide
Testo™ 205 pH/temperaturmåler startsæt
Artikelnummer. 10571083
Område (pH):
0 til 14
Artikelnummer. 10571083
Brand: Testo™ 0563 2052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for måling af pH-værdi og temperatur i halvfaste medier på samme tid.
  • Ideel til måling af pH-værdi og temperatur i halvfaste medier, f.eks. i kød
  • Den kombinerede indføringsspids med temperatursonde muliggør automatisk temperaturkompensation
  • Vedligeholdelsesfri pH-måling takket være gelelektrolyt
  • Væsentligt tilbehør såsom kalibreringsdoseringsflasker er altid lige ved hånden med dette sæt
  • Lækagesikker og ufølsom over for snavs
  • Inkluderer automatisk slutværdigenkendelsesfunktion
  • Leveres komplet med opbevaringshætte med gel, 250 ml kalibreringsdoseringsflasker, bælte/vægbeslag og aluminiumskasse
Tekniske data
Inkluderer Opbevaringslåg med gel, 250mL kalibreringsdoseringsflasker pH 4 og 7, bælte/vægbeslag, aluminiumskasse
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til °60 C (Kortvarig til 80 °C Maks. 5 min.)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance DIN EN 12830
Dimensioner (L x B x H) 145 x 38 x 167 mm
Vægt (metrisk) 135 g
Materiale ABS-plast
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Batteritype 4 x Knapcelle LR44
Batterilevetid 80 timer. (Auto-sluk efter 10 min.)