Få mere at vide
Testo™ 205 pH/temperaturmåler
Område (pH):
0 til 14
Beskrivelse
- Ideel til måling af pH-værdi og temperatur i halvfaste medier, f.eks. i kød
- Kombineret pH-målespids med temperatursonde kan ændres af brugeren
- Vedligeholdelsesfri pH-måling takket være gelelektrolyt
- To-linjers, oplyst display: pH-værdi og temperatur på et øjeblik
- Automatisk temperaturkompensation
- Robust penetreringsspids er udskiftelig og påvirkes ikke af snavs og støv takket være hulmembranen
- Leveres med opbevaringshætte med gel og bælte/vægbeslag
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Opbevaringshætte med gel, bælte/vægbeslag |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,4 °C |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,02 |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til °60 C (Kortvarig til 80 °C Maks. 5 min.) |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Display Type | LCD |
| Dimensioner (L x B x H) | 145 x 38 x 167 mm |
| Vægt (metrisk) | 135 g |
| Vis mere |