Få mere at vide
Lovibond™ pH- og temperaturelektrode
Artikelnummer. 10726893
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10726893
Brand: Lovibond™ 721230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør automatisk temperaturkompensation under pH- og redoxmåling. Lovibond™ pH- og temperaturelektrode er en type 230, plast/gelfyldt kombineret sensor til brug med Lovibond™ SensoDirect pH200 pH/Redox/Temperaturmåler.
Muliggør automatisk temperaturkompensation under pH- og redoxmåling. Lovibond™ pH- og temperaturelektrode er en type 230, plast/gelfyldt kombineret sensor til brug med Lovibond™ SensoDirect pH200 pH/Redox/Temperaturmåler.
  • Til brug med SensoDirect pH200 pH/Redox/Temperaturmåler
  • Automatisk detekteret for automatisk temperaturkompensation
  • Temperaturføler: NTC 30 kOhm
  • DIN 19262 stik
  • Plast, gelfyldt
  • Sæt med 1
Ordreinfo
ForUseWithApplication
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,01 pH
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2°°C (ved 0°°C til 50°°C); ellers± 0,4 °C
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type Kombineret pH- og temperaturelektrode
Til brug med (applikation) pH- eller temperaturovervågning
Materiale Plast med gelelektrolyt
Model- Type 230
pH-område 0.00 til 14.00
Opløsning (pH) 0.01 pH
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturkompensation Automatisk
Temperaturområde (metrisk). -10 °C til +110 °C
Certificeringer/compliance DIN 19262