missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
pH-standard, IUPAC pH 7,413, Hach Lange™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Koncentration på 7.413± 0,010 pH ved 25 °C
- Holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato
- Sporbar til IUPAC pH-skala og NIST
- Hver flaske (500 ml) er forsynet med et COFRAC-verifikationscertifikat og overensstemmelses- og sporbarhedscertifikat udarbejdet i henhold til ISO31
- Certificeret bufferopløsning, sporbar til standard referencematerialer (CRM)
- På grund af en særlig form for opbevaring er den uåbnede standard stabil i flere år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Traceable to IUPAC pH scale and NIST |
| pH | 7.413 |
| Mængde | 500 mL |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion