Få mere at vide
Fisherbrand™ pH og Redox Elektrode til monteringsbeslag
Artikelnummer. p-7083514 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Dobbelt kryds
Standard
Sondetype:
Redox Elektrode
pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11886294
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Vedligeholdelsesfri
  • Leveres med 3m kabel og BNC stik
  • Fås i standard- og dobbeltforbindelsestype
  • Dobbeltforbindelseselektrode er velegnet til medier, der indeholder tungmetaller, sulfider, stoffer og organiske forbindelser
Tekniske data
Konnektortyper BNC kabel
Type Standard
Længde (metrisk) kabel 3 m
pH-område 0 til 13
Sondetype pH-elektrode
Rækkevidde (mV) N/A