Få mere at vide
Fisherbrand™ pH og Redox Elektrode til monteringsbeslag
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Dobbelt kryds
Standard
Sondetype:
Redox Elektrode
pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC kabel |
| Type | Dobbelt kryds |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Sondetype | Redox Elektrode |
| Rækkevidde (mV) | ±2000 |