Få mere at vide
Fisherbrand™ Red Litmus Paper Reel
Shop alle Fisherbrand produkter
Farveindikator:
Rød til Blå
Pakningsstørrelse:
4 enheder
Beskrivelse
- Color change from red to blue
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Rød til Blå |
| pH-område | 5 to 8 |
| Format | Reel |
| Til brug med (applikation) | Determination of acidic and alkaline reaction |
| Mængde | 1 Each |
| Type | pH Paper |
| Længde (metrisk) | 5000 mm |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |