Beskrivelse
Anbefalet anvendelse:
- Generel test for sur eller alkalisk reaktion
- Tjener i neutraliseringsreaktioner for at kontrollere, om skiftet fra syre til basisk eller omvendt har fundet sted
- Lakmuspapir er det bedst kendte indikatorpapir
Kemi:
- Lakmus er et naturprodukt, der indeholder en blanding af stoffer
- Det er udvundet af lav og repræsenterer sandsynligvis det ældste kendte indikatorfarvestof
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Rød til blå |
| pH-område | 5 til 8 |
| Format | Spole |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af sur og alkalisk reaktion |
| Mængde | Rulle med 5 m længde og 7 mm bredde |
| Type | pH papir |
| Længde (metrisk) | 5000 mm |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |