Få mere at vide
Fisherbrand™ pH/Pt1000 elektrode
Artikelnummer. p-8000489 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
BNC stik
DIN stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11709808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne gelelektrode med anti-shock epoxy krop og beskyttet hoved til feltet er ideel til måling af 2 parametre pH og temperaturer.
  • En enkelt sonde til måling af 2 parametre pH og temperatur
  • Pt1000 sensor kompatibel med pH-målere
  • Gelelektrode med anti-shock epoxy krop og beskyttet hoved til marken
  • Laboratorieelektrolyt glaselektrodevæske
  • Leveres med 1 m kabel BNC eller DIN stik til pH og 2 bananstik 4 mm til temperaturen
Tekniske data
Konnektortyper BNC stik
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 120 mm
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C