Få mere at vide
Fisherbrand™ pH/Pt1000 elektrode
Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
BNC stik
DIN stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC stik |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |