Få mere at vide
Cole-Parmer™ Autoklaverbar Mini pH-sonde, forseglet/DJ/Glas
Artikelnummer. 11750169 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11750169 BNC/ATC Hver
1 options
Artikelnummer. 11750169 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0566216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2507.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 207.52 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Få præcise aflæsninger til en overkommelig pris med denne autoklaverbare mini pH-sonde.
  • Forseglet
  • Autoklaverbar
  • Ideel til smalle overfyldte kulturkolber og fermentorer (6 mm dia).
  • Dobbeltforbindelsesreference giver stabilitet og forlænget levetid.
Tekniske data
Konnektortyper BNC/ATC
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type pH-sonde
Elektrode Dobbelt kryds
Til brug med (applikation) Ideel til smalle overfyldte kulturkolber og fermentorer
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 210 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,2 tommer
Diameter (metrisk) krop 6 mm