Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH papir
Artikelnummer. 10797941 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
3,8 til 5,8
4 til 7
5,4 til 7
5,5 til 9
6,4 til 8
7,2 til 9,7
9 til 13
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10797941 1 til 14 5m
10098250 0,5 til 5,5 Hver
10464491 1 til 11 Hver
10323361 3,8 til 5,8 5m
10539641 4 til 7 Pakke med 5
10549641 5,4 til 7 -
10559641 5,5 til 9 5m
10570022 6,4 til 8 5m
10613141 7,2 til 9,7 5m
10527341 9 til 13 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10797941 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 90204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 DKK
    85.05 DKK / 5m
    Spare 18.95 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
  • Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
  • Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
  • Altid klar til brug.
  • Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
pH-område 1 til 14
Format Rulle
Gradueringer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Mængde 1 hver
Type pH papir