Beskrivelse
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
- Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
- Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
- Altid klar til brug.
- Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| pH-område | 7,2 til 9,7 |
| Format | Rulle |
| Gradueringer | <7.2, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3, 9.7, >9.7 |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |