Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH papir
Artikelnummer. 10570022 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
3,8 til 5,8
4 til 7
5,4 til 7
5,5 til 9
6,4 til 8
7,2 til 9,7
9 til 13
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10570022 6,4 til 8 5m
10797941 1 til 14 5m
10098250 0,5 til 5,5 Hver
10464491 1 til 11 Hver
10323361 3,8 til 5,8 5m
10539641 4 til 7 Pakke med 5
10549641 5,4 til 7 -
10559641 5,5 til 9 5m
10613141 7,2 til 9,7 5m
10527341 9 til 13 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10570022 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 90210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
  • Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
  • Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
  • Altid klar til brug.
  • Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
pH-område 6,4 til 8
Format Rulle
Gradueringer <6.4, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, >8.0
Mængde 1 hver
Type pH papir