Beskrivelse
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
- Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
- Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
- Altid klar til brug.
- Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| pH-område | 4 til 7 |
| Format | Rulle |
| Gradueringer | 4.0, 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0 |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |