Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH papir
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
3,8 til 5,8
4 til 7
5,4 til 7
5,5 til 9
6,4 til 8
7,2 til 9,7
9 til 13
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
- Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
- Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
- Altid klar til brug.
- Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| pH-område | 9 til 13 |
| Format | Rulle |
| Gradueringer | 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |