Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH papir
Artikelnummer. 10323361 Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
3,8 til 5,8
4 til 7
5,4 til 7
5,5 til 9
6,4 til 8
7,2 til 9,7
9 til 13
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10323361
Brand: Macherey-Nagel™ 90206
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mål pH enkelt og nemt. Macherey-Nagel™ pH-papir kommer i et cirkulært format med en bred vifte af pH-områder.
  • Universelle og specielle indikatorpapirer - enkel pH-måling
  • Universelle og specielle indikatorpapirer leveres i plastruller, der sikrer beskyttelse mod ydre påvirkninger.
  • Altid klar til brug.
  • Papirets reaktionsfarve sammenlignes med farveskalaen og pH aflæses. Tillader en meget enkel pH-måling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
pH-område 3,8 til 5,8
Format Rulle
Gradueringer <3.8, 3.8, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8 >5.8
Mængde 1 hver
Type pH papir