Tekniske data
| Farveindikator | Rød til violet til blå |
| pH-område | 5 til 8 |
| Format | Spole |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af sur og alkalisk reaktion |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |
| Længde (metrisk) | 5000 mm |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |