Få mere at vide
BINDER™ pH-neutralt vaskemiddel
Shop alle BINDER produkter
Volumen (metrisk):
1 l
Beskrivelse
- Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Detergent |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Klar væske |
| pH | Neutral |
| Duft | Original |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtreret | Filtreret |
| Vis mere |