Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikroelektrode pH med BNC
Artikelnummer. 11846314 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11846314 BNC/RCA Hver
1 options
Artikelnummer. 11846314 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0599300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8475.00 DKK
    7707.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 767.67 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Brug mikroelektrode-pH med BNC til at tage pH-målinger i prøver så lave som 10μ —L selv fra filterpapir og agarosegel.
  • Opnå de bedste resultater i mV eller relativ mV-tilstand.
  • Temperaturområdet er 32 °F til 167 °F (0 C °til 75 °C).
  • Nedsænkningsdybden er 500μ m.
  • Ubrydelige mikroelektroder kombinerer måle- og referenceceller i en enkelt sonde.
  • Spidsdiameter er mindre end 1000μ m —passer til mikrobrøndsplader, små kapillarrør og meget mere.
  • Elektroder er nøjagtige til± 0,01 pH-enheder fra 0 til 12 pH.
  • Lav impedans giver stabile aflæsninger.
  • Inkluderer påfyldningsopløsning, plastikdispenser og manual.
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Ental
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 75 °C
Type Mikroelektrode pH
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 167 °F
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) krop 1 mm