Få mere at vide
Fisherbrand™ pH mikroelektroder
Artikelnummer. 11747088 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11747088 BNC/RCA Hver
1 options
Artikelnummer. 11747088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1188.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 751.24 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik pH-mikroelektrode, der er ideel til måling af meget små prøvevolumener såsom sved, spyt og andre i kapillærrør, mikrotiterplader, reagensglas og andre let tilgængelige beholdere.
  • pH-elektrode med lille diameter
  • Til måling på meget små prøvevolumener: sved, spyt ...
  • Til måling i let tilgængelige beholdere: kapillarrør, mikrotiterplade, reagensglas
  • Glaskrop med S7 hoved
Tekniske data
Oversigt Glas pH-mikroelektroder med BNC-stik
Konnektortyper BNC/RCA
pH-område 14
Længde (metrisk) 18 mm