Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH-måler SevenDirect SD20
Beskrivelse
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer og som giver nøjagtige målinger af pH og ORP for næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og er en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
- Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
- Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller hav kun fokus på resultatet og skru op for læsbarheden med uFocus-tilstand.
- Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
- Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
- Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
- EasyPlace-elektrodearmen gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
- Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Instrument, strømforsyning, beskyttelsesdæksel, startvejledning, elektrodeholder EasyPlace, passende elektrode, kalibreringsløsninger |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C |
| Nøjagtighed (mV) | 0.1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | 0.002 |
| Datastyringsdetaljer | PC, printer, USB-stik |
| Måletilstande | pH |
| Kalibrering | Lineær/segmenteret |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 mV |
| Vis mere |