Få mere at vide
SI Analytics™ PH-METER Set HandyLab 680 Science
Artikelnummer. 16379255 Shop alle SI Analytics produkter
Område (pH):
0 to 14
Artikelnummer. 16379255
Brand: SI Analytics™ 285204690
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The HandyLab 680 pH meter set with pHT-combination electrode A162 IDS and Z389 for demanding applications allows you to measure any two parameters simultaneously; pH, ORP, conductivity or oxygen.
  • Portable pH IDS meter
  • Two connectors for simultaneous measurement of pH, LF and DO
  • IDS technology
  • Auto-read function
  • CMC (Continuous measurement control)
  • QSC (Quality sensor control)
  • Traceability of the measuring values
  • User administration
  • Transmission of all data, in .csv format
  • Colour graphic display
  • Waterproof design IP67
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Datastyringsdetaljer USB, USB Stick
Område (pH) 0 to 14
Kalibreringspunkter (pH) 1-, 2-, 3-, 4-, 5-points
Rækkevidde (mV) ±1200.0, ±0.2
Temperaturområde (metrisk) -5°C to +105°C
Rækkevidde (ledningsevne) 0.00 to 2000 mS/cm ±0.5% of mean value
Rækkevidde (resistivitet) 0.00 Ohm/cm to 100 Mohm/cm ±0.5% of mean value
Rækkevidde (saltholdighed) 0.0 to 70.0 (IOT) ±0.5% of mean value
Rækkevidde (TDS) 0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L ±0.5% of mean value