Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
Artikelnummer. 31454091
Skift visning
Model-:
NF2000 HA KIT
NF2000 LOWVOL K
NF2000 ORGANISK
NF2000 REDOX KI
NF2000 RØRER
NF2000 SOLIDS K
NF2000 SÆT
NF2000 ULTRALOW
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31454091 NF2000 RØRER
31454076 NF2000 SÆT
31454082 NF2000 ULTRALOW
31454085 NF2000 LOWVOL K
31454074 NF2000 ORGANISK
31454058 NF2000 REDOX KI
31454087 NF2000 HA KIT
31454086 NF2000 SOLIDS K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31454091 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30997002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27875.00 DKK
    22823.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 5051.94 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
High-performance, multiparameter benchtop meter for compelling precision in pH, conductivity, ion concentration, redox, and dissolved oxygen determinations. The modular meter is at its best with the smart digital InLab™ DES™ sensors.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
  • Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
  • Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
  • Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
  • Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
  • Maksimal sensorfleksibilitet: Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul.
Alle enheder inkluderer ét målemodul, en elektrodearm og standarder til indledende kalibrering.
  • NF2000-sættet inkluderer en InLab Expert Pro-DES-sensor
  • NF2000 Stirrer-sættet inkluderer en InLab Expert Pro-DES-sensor og en magnetisk omrører
  • NF2000 HA-sættet inkluderer en InLab Max Pro-DES-sensor
  • NF2000 UltraLowVol Kittet inkluderer en InLab Ultra-Micro-DES sensor
  • NF2000 LowVol Kit inkluderer en InLab Micro Pro-DES sensor
  • NF2000 Solids Kit inkluderer en InLab Solids Pro-DES sensor
  • NF2000 Organic Kit inkluderer en InLab Science Pro-DES-sensor
  • NF2000 Pure Kit H2O inkluderer en InLab Pure Pro-DES sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Nøjagtighed (mV) 0.1
Nøjagtighed (pH) 0.002
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB stick
Måletilstande pH med mV og temperatur, ORP med mV og temperatur, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, ORP, temperatur
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Opløsning (mV) 0.1,1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type Farve TFT (7 tommer)
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse 3000 resultatsæt
Datapunkter 2000
Log funktionstype Automatisk efter interval eller hændelse, manuel
Certificeringer/compliance CE, WEEE, RoHS
IP-vurdering IP52
Dimensioner (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Model- NF2000 RØRER
Sprog Forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, thailandsk, tyrkisk, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Type pH-meter
Længde (metrisk) 40 cm
Højde (metrisk) 34 cm
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.